戻る
4-Benzyloxybenzyl alcohol, polymer-bound
ニックネーム:
p
-Alkoxybenzyl alcohol, polymer-bound, Wang resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
Products
ブランド
Sigma-Aldrich (2)
品質レベル
官能基
開裂条件
リンカー
鎖型
反応タイプ
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
520608
4-Benzyloxybenzyl alcohol, polymer-bound,
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g OH loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
表示
価格を表示
514748
4-Benzyloxybenzyl alcohol, polymer-bound,
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g OH loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene