Merck
513695
Sigma-Aldrich
N-tert-ブチル-1,1-ジメチルプロパルギルアミン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CC(CH3)2NHC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
139.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
136 °C (lit.)
密度
0.787 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)NC(C)(C)C#C
InChI
1S/C9H17N/c1-7-9(5,6)10-8(2,3)4/h1,10H,2-6H3
InChI Key
YXIAJHJGVGZXCG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.4 °F - closed cup
引火点(℃)
18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
513695-5G:
513695-BULK:
513695-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)