Merck
248967
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-α-Methoxyphenylacetic acid
99%
別名:
O-Methyl-D-mandelic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
166.17
Beilstein:
2209198
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
光学活性
[α]20/D −146°, c = 0.5 in ethanol
mp
66-68 °C (lit.)
SMILES記法
CO[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)/t8-/m1/s1
InChI Key
DIWVBIXQCNRCFE-MRVPVSSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
248967-VAR:
248967-BULK:
248967-250MG:
248967-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Radoslaw Laufer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(17), 4968-4997 (2014-07-22)
TTK kinase was identified by in-house siRNA screen and pursued as a tractable, novel target for cancer treatment. A screening campaign and systematic optimization, supported by computer modeling led to an indazole core with key sulfamoylphenyl and acetamido moieties at