Merck
S4921
Sigma-Aldrich
trans-スチルベンオキシド
trans-Stilbene oxide
98%
別名:
trans-1,2-ジフェニルオキシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,640
5 G
¥8,570
25 G
¥37,700
¥5,640
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,640
5 G
¥8,570
25 G
¥37,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12O
CAS番号:
分子量:
196.24
Beilstein:
82740
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,640
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
65-67 °C (lit.)
SMILES記法
O1[C@@H]([C@H]1c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C14H12O/c1-3-7-11(8-4-1)13-14(15-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H/t13-,14-/m1/s1
InChI Key
ARCJQKUWGAZPFX-ZIAGYGMSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
trans-スチルベンオキシドは、trans-1,2-Diphenyloxirane とも呼ばれ、光化学分野でよく使用されており、光に曝露されると構造が変化します。スチルベンオキシドは光で励起されると分解し、カルボニルイリドの形成につながります。 また、trans-スチルベンスルフィドの生成にも一般的に使用されています。 [1]
アプリケーション
  • 液体クロマトグラフィーのキラルな固定相:trans-スチルベンオキシドは、高速液体クロマトグラフィーによるエナンチオ分離のためのキラルな固定相として、セルロース誘導体で被覆した球状の共有結合性有機構造体の作製に使用されており、先進的な分析方法における重要な役割が示されています(Yan et al., 2022)。
  • キラルな高速液体クロマトグラフィーのための方法選択:その用途は、極性有機モードにおけるキラルな高速液体クロマトグラフィー法の選択のためのヒステリシス現象の利用にも拡張されており、医薬品化合物分析の効率および特異性を強化しています(Horváth et al., 2020)。
  • エナンチオ分離のための吸着特性:全体または表面多孔性の粒子の吸着特性に対するキラル選択剤充填の効果は、高効率で超高速のエナンチオ分離に不可欠であり、trans-スチルベンオキシド誘導体が重要な役割を果たします(Felletti et al., 2018)。
  • アルケンのエポキシ化の触媒:trans-スチルベンオキシドは、特にアルケンのエポキシ化のための窒化炭素担持Fe(2)クラスター触媒の開発など、革新的な触媒研究に使用されており、地蔵可能な化学合成におけるその有用性が示されています(Tian et al., 2018)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S4921-BULK:
S4921-5G:
S4921-25G:
S4921-1G:
S4921-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Photochemistry of cis-and trans-stilbene oxides
Lee, George A
The Journal of Organic Chemistry, 41, 2656-2658 (1976)
Li-Ming Yang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(7), 1013-1015 (2002-03-23)
A new series of trans-stilbene benzenesulfonamide derivatives were designed and synthesized as potential antitumor agents. These new compounds were evaluated in the National Cancer Institute's 60 human tumor cell line in vitro screen. Compounds 9-13 were cytotoxic against several cell
Larry Miller et al.
Journal of chromatography. A, 1250, 256-263 (2012-06-26)
Preparative supercritical fluid chromatography (SFC) has become the preferred method for the rapid purification of drug candidates during the pharmaceutical discovery process. This paper will discuss the evaluation of injection techniques for preparative SFC. A thorough evaluation of mixed stream
Rujin Gong et al.
Journal of chromatography. A, 1286, 119-126 (2013-03-19)
The chromatographic enantioseparation of trans-stilbene oxide (TSO) was studied experimentally and theoretically, where the preparative column was packed with 20 μm Chiralcel OD stationary phase and hexanes/2-propanol were used as mobile phase. The bed porosity, axial dispersion coefficient, mass transfer
V J Mayani et al.
Chirality, 21(2), 255-261 (2008-06-19)
Chromatographic behavior of nonracemic mixtures, viz., mandelic acid and stilbene oxide as analytes has been studied in detailed by enantiomer self-disproportionation on achiral ordered mesoporous material M41S and regular silica gel as stationary phases. Enantiomer self-disproportionation gave enhanced separation of
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー