Merck
513148
Sigma-Aldrich
(6-ブロモヘキシルオキシ)-tert-ブチルジメチルシラン
99%
別名:
1-Bromo-6-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]hexane, 6-Bromohexyl tert-butyldimethylsilyl ether, [(6-Bromohexyl)oxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥14,600
25 ML
¥60,200
¥14,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥14,600
25 ML
¥60,200
About This Item
化学式:
(CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)6Br
CAS番号:
分子量:
295.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
密度
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCCCBr
InChI
1S/C12H27BrOSi/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-9-7-6-8-10-13/h6-11H2,1-5H3
InChI Key
PBKXRKYUUXKNSL-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
513148-VAR:
513148-BULK:
513148-25ML:
513148-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Steven McElfresh et al.
Journal of economic entomology, 102(2), 574-584 (2009-05-20)
Marmara gulosa Guillén & Davis (Lepidoptera: Gracillariidae) is a sporadic pest of citrus and a number of other crops in southern and central California. Coupled gas chromatographic-electroantennogram detection analyses of headspace volatiles collected by solid phase microextraction from virgin female
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine-4-ester: A pivotal synthon for building tethered bipyridine ligands.
Havas F, et al.
Tetrahedron, 65(36), 7673-7686 (2009)