Merck
429066
Sigma-Aldrich
(3-ブロモプロポキシ)-tert-ブチルジメチルシラン
97%
別名:
(3-Bromopropoxy)(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane, 1-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-3-bromopropane, 1-Bromo-3-(tert-butyldimethylsiloxy)propane, 1-Bromo-3-[(tert-butyldimethylsilanyl)oxy]propane, 1-Bromo-3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]propane, 3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-bromopropane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥23,200
25 ML
¥73,400
¥23,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥23,200
25 ML
¥73,400
About This Item
化学式:
Br(CH2)3OSi(CH3)2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
253.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
sodium carbonate as stabilizer
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
密度
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCBr
InChI
1S/C9H21BrOSi/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h6-8H2,1-5H3
InChI Key
QGMROEZDWJTIDW-UHFFFAOYSA-N
詳細
(3-ブロモプロポキシ)-tert-ブチルジメチルシランは臭化シリルエーテルです。
アプリケーション
(3-ブロモプロポキシ)-tert-ブチルジメチルシランは、プロパノール官能性を多くの医薬品に導入するために使用できます。[1][2][3][4]
以下の合成におけるアルキル化剤として使用できます。
  • N-[2-[N-[3-(tert-ブチルジメチルシリルオキシ)プロピル]-N-エチルアミノ]エチル]フタルイミド[5]
  • O-(3-tert-ブチルジメチルシリルオキシプロピル)-N-(tert-ブトキシカルボニル)-L-チロシンメチルエステル[6]
  • tert-ブチルジメチル-[3-(3-メチル-2-ニトロフェノキシ)プロポキシ]シラン[7]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
429066-5ML:
429066-25ML:
429066-BULK:
429066-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Margaret M Faul et al.
The Journal of organic chemistry, 69(9), 2967-2975 (2004-04-24)
Synthesis of indolo[6,7-a]pyrrolo[3,4-c]carbazoles 1, a new class of cyclin D1/CDK4 inhibitors, by oxidation of the corresponding aryl indolylmaleimides 2, will be described. Two approaches to the synthesis of 2 were identified that required new methods for the synthesis of 7-substituted
Mechanisms of ZnII-activated magnetic resonance imaging agents.
Major JL, et al.
Inorganic Chemistry, 47(22), 10788-10795 (2008)
Ramani R Ranatunge et al.
Journal of medicinal chemistry, 47(9), 2180-2193 (2004-04-16)
The synthesis of a series of novel pyrazoles containing a nitrate (ONO(2)) moiety as a nitric oxide (NO)-donor functionality is reported. Their COX-1 and COX-2 inhibitory activities in human whole blood are profiled. Our data demonstrate that pyrazole ring substituents
Synthesis of O-(3-[18F] Fluoropropyl)-L-tyrosine (L-[18F] FPT) and its biological evaluation in 9L tumor bearing rat.
Moon BS, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 26(1), 91-96 (2005)
A concise total synthesis of (+/-)-vigulariol.
J Stephen Clark et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(3), 437-440 (2006-12-06)