Merck
511781
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥10,790
¥10,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥10,790
About This Item
化学式:
F2C6H3NCS
CAS番号:
分子量:
171.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.604 (lit.)
bp
217 °C (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
isothiocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1cccc(F)c1N=C=S
InChI
1S/C7H3F2NS/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
InChI Key
DBSXNGIBAKYMSS-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate (1,3-Difluoro-2-isothiocyanatobenzene), an aryl isocyanate, can be prepared from difluoroaniline.[1] 1H-[1,2,4]triazole-3,5-diamine undergoes acylation with 2,6-difluorophenyl isothiocyanate to form the corresponding 1-acyl-1H-[1,2,4]triazole-3,5-diamine.[2]
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
511781-BULK:
511781-5G:
511781-1G:
511781-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
1-Acyl-1H-[1,2,4] triazole-3,5-diamine Analogues as Novel and Potent Anticancer Cyclin-Dependent Kinase Inhibitors: Synthesis and Evaluation of Biological Activities.
Lin R, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(13), 4208-4211 (2005)
J W Tilley et al.
Journal of medicinal chemistry, 23(12), 1387-1392 (1980-12-01)
Structure-activity studies were carried out on a series of antihypertensive 1-(2-aminoethyl)-3-(substituted phenyl)thioureas. From this class of compounds, the 2,6-dichlorophenyl analogue 2 was found to have potent oral antihypertensive activity in two hypertensive rat models and the renal hypertensive dog. In