アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
38-42 °C (lit.)
官能基
chloro
isothiocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1cccc(Cl)c1N=C=S
InChI
1S/C7H3Cl2NS/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
InChI Key
SUCGVQHNGIQXGD-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
475890-5G:
475890-BULK:
475890-VAR:
475890-1G:
アクティブなフィルタ