Merck
51091
Sigma-Aldrich
1-(3,4-Dichlorophenyl)piperazine
≥98.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12Cl2N2
CAS番号:
分子量:
231.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
mp
62-66 °C
SMILES記法
Clc1ccc(cc1Cl)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H12Cl2N2/c11-9-2-1-8(7-10(9)12)14-5-3-13-4-6-14/h1-2,7,13H,3-6H2
InChI Key
PXFJLKKZSWWVRX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-(3,4-Dichlorophenyl)piperazine is an N-substituted piperazine. Its freezing point and boiling point are 335.65K and 643.73K. Its density and refractive index at 25°C are 1.2949g/cm3 and 1.6400.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
51091-VAR-F:
51091-BULK-F:
51091-5G-F:
51091-25G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Abbas Ahmadi et al.
Iranian journal of pharmaceutical research : IJPR, 11(4), 1027-1037 (2013-11-20)
Cyclizine (1-benzhydryl-4-methyl-piperazine, CAS 82-92-8, CYC, I), a piperazine derivative, belongs to H1 antihistamine group of drugs that shows such pharmacological properties as anti-inflammatory, anti-allergic and anti-platelet effects, similar to other H1-receptor antagonists. In this study, two new tolyl and cumene
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 282-282 (2015)