Merck
471682
Sigma-Aldrich
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,760
¥4,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,760
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16N2O
CAS番号:
分子量:
192.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.5815 (lit.)
bp
150 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-11-4-2-3-10(9-11)13-7-5-12-6-8-13/h2-4,9,12H,5-8H2,1H3
InChI Key
PZIBVWUXWNYTNL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine is a piperazine derivative.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
471682-5G:
471682-VAR:
471682-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N-dealkylation of arylpiperazine derivatives: disposition and metabolism of the 1-aryl-piperazines formed.
Caccia S.
Current Drug Metabolism, 8(6), 612-622 (2007)