Merck
499773
Sigma-Aldrich
2,2′-ジメチル-1,1′-ビナフタレン
90%
別名:
2,2′-ジメチル-1,1′-ビナフチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3C10H6-)2
CAS番号:
分子量:
282.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
bp
190-210 °C/0.2 mmHg (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc2ccccc2c1-c3c(C)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H18/c1-15-11-13-17-7-3-5-9-19(17)21(15)22-16(2)12-14-18-8-4-6-10-20(18)22/h3-14H,1-2H3
InChI Key
KDHFKMDVFWYSPT-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,2′-Dimethyl-1,1′-binaphthalene is a binaphthalene derivative.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
499773-BULK:
499773-1G:
499773-10G:
499773-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)