Merck
492523
Sigma-Aldrich
Equilin-2,4,16,16-d4
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥312,000
¥312,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥312,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18D4H16O2
CAS番号:
分子量:
272.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥312,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D 325°, c = 2 in ethanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
238-240 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)C3=CCc2c([2H])c1O
InChI
1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16,19H,2,6-9H2,1H3/t14-,16+,18+/m1/s1/i3D,7D2,10D
InChI Key
WKRLQDKEXYKHJB-DLIXUXMWSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)