Merck
33697
Supelco
ジメテナミド-P
PESTANAL®, analytical standard
別名:
(S)-2-クロロ-N-(2,4-ジメチル-2-チエニル)-N-(2-メトキシ-1-メチルエチル)アセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18ClNO2S
CAS番号:
分子量:
275.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC[C@H](C)N(C(=O)CCl)c1c(C)csc1C
InChI
1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3/t9-/m0/s1
InChI Key
JLYFCTQDENRSOL-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Dimethenamide-P is an amide herbicide, which can be used for the pre-emergence control of annual grasses, small-seeded broadleaves, and sedges in ornamentals. Its mode of action involves the inhibition of long chain fatty acids.
アプリケーション
Dimethenamide-P may be used as an analytical reference standard for the quntification of the analyte in environmental samples using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33697-100MG-R:
33697-VAR-R:
33697-BULK-R:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Liquid chromatography-tandem mass spectrometric analysis and regulatory issues of polar pesticides in natural and treated waters.
Kuster M, et al.
Journal of Chromatography A, 1216(3), 520-529 (2009)
Sittig's Handbook of Pesticides and Agricultural Chemicals (2014)