Merck
32013
Supelco
テブコナゾール
PESTANAL®, analytical standard
別名:
1-(4-クロロフェニル)-4,4-ジメチル-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)-3-ペンタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H22ClN3O
CAS番号:
分子量:
307.82
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)(C)C(CO)(CCc1ccc(Cl)cc1)n2cncn2
InChI
1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(10-21,20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3
InChI Key
UAJBSHCDOPGGBX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
テブコナゾールはトリアゾール殺菌剤です。それは主に農作物の病気を抑制するために使用され、土壌媒介性の病気および葉面の真菌による病気に対して効果的です。
アプリケーション
テブコナゾールは、吸着剤として[Zn(BDC)(H2O)2]nを用いた、薬草であるHyptis pectinataから得られた農薬を測定するガスクロマトグラィー質量分析法(GC-MS)の選択イオン検出(SIM)モードでの標準物質として使用されています。
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32013-VAR:
32013-250MG:
32013-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Coordination polymer adsorbent for matrix solid-phase dispersion extraction of pesticides during analysis of dehydrated Hyptis pectinata medicinal plant by GC/MS.
Aquino A et.al.
Talanta, 83(2), 631-636 (2010)
Tebuconazole application decreases soil microbial biomass and activity.
Mu?oz-Leoz, Borja, et al.
Soil Biology and Biochemistry, 43.10, 2176-2183 (2011)
Stefanie Gerbig et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 409(8), 2107-2117 (2016-12-31)
Direct analysis of fruit and vegetable surfaces is an important tool for in situ detection of food contaminants such as pesticides. We tested three different ways to prepare samples for the qualitative desorption electrospray ionization mass spectrometry (DESI-MS) analysis of
Andres Mäe et al.
Frontiers in plant science, 11, 385-385 (2020-05-01)
Septoria tritici blotch (STB) is caused by the ascomycete Zymoseptoria tritici and one of the predominating diseases in wheat (Triticum aestivum) in Europe. The control of STB is highly reliant on frequent fungicide applications. The primary objective of this study
Belén Patiño et al.
International journal of food microbiology, 283, 45-51 (2018-08-14)
Filamentous fungi are an invaluable source for biocontrol strategies and for production and development of different antifungal polypeptides. Within this context, cysteine-rich antifungal AFP-like peptides stand out among many different antimicrobial compounds given their production easiness, stability, versatility, and efficacy.