Merck
P7888
Sigma-Aldrich
DL-プロパルギルグリシン
cystathionine γ-lyase inhibitor
別名:
2-アミノ-4-ペンチン酸, PAG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7NO2
CAS番号:
分子量:
113.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
white
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(CC#C)C(O)=O
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h1,4H,3,6H2,(H,7,8)
InChI Key
DGYHPLMPMRKMPD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 代謝標識化法により光熱および光力学相乗効果による細菌感染創傷治療の抗菌効率が向上:本研究では、細菌感染創傷の治療における光熱および光力学療法において、ᴅʟ-プロパルギルグリシンを用いた代謝標識化戦略の抗菌効率が向上することが示されました(Li et al., 2022)。
  • ペプチドグリカンを NIR-II 色素で代謝標識することで、腸内微生物の生体内イメージングが可能に:この研究では、代謝標識に ᴅʟ-プロパルギルグリシンを使用し、in vivo での腸内細菌叢の近赤外 II イメージングを可能にすることで、微生物叢研究に新たな洞察をもたらしています(Wang et al., 2020)。
  • 硫化水素により、ラットの胃粘膜における炭酸水素ナトリウム共輸送体 1、トレフォイル因子 1、トレフォイル因子 2 の mRNA 発現が増加:胃粘膜における特定の mRNA 発現を増加させる際の ᴅʟ-プロパルギルグリシンの役割を調査し、消化管研究への示唆を得ました(Cheraghi et al., 2016)。
生物化学的/生理学的作用
DL-プロパルギルグリシン(PAG)は、グルタチオン合成に関与する重要な酵素であるシスタチオニンγ-リアーゼ(GCL)の不可逆的阻害剤です。そして、ホモシステイン濃度を調節し、システイン合成を仲介する代謝性のトランススルフレーション経路です。動物疾患モデルのPAGによる治療は、硫化水素(H2S)の生成または作用を損なう疾患の症状を緩和することが示されました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P7888-100MG:
P7888-BULK:
P7888-250MG:
P7888-VAR:
P7888-5G:
P7888-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lambert Nzungize et al.
Journal of drug targeting, 27(9), 1004-1016 (2019-02-08)
Tuberculosis, especially multidrug resistant cases, remains an enormous public health threat. Mycobacterium tuberculosis metC (Rv3340) an enzyme involved in methionine biosynthesis was identified and characterised for antimicrobial susceptibility. We reported that the overexpression of Rv3340 in Mycobacterium smegmatis (Ms_Rv3340) produces
Patrick Grabher et al.
NeuroImage. Clinical, 15, 494-501 (2017-06-27)
Brainstem networks are pivotal in sensory and motor function and in recovery following experimental spinal cord injury (SCI). To quantify neurodegeneration and its relation to clinical impairment in major brainstem pathways and nuclei in traumatic SCI. Quantitative MRI data of
Csaba Szabó
Nature reviews. Drug discovery, 6(11), 917-935 (2007-10-20)
Hydrogen sulphide (H2S) is increasingly being recognized as an important signalling molecule in the cardiovascular and nervous systems. The production of H2S from L-cysteine is catalysed primarily by two enzymes, cystathionine gamma-lyase and cystathionine beta-synthase. Evidence is accumulating to demonstrate
Karen P Maruska et al.
The Journal of comparative neurology, 525(3), 610-638 (2016-08-11)
Neural communication depends on release and reception of different neurotransmitters within complex circuits that ultimately mediate basic biological functions. We mapped the distribution of glutamatergic, GABAergic, and cholinergic neurons in the brain of the African cichlid fish Astatotilapia burtoni using
Enza Palazzo et al.
Current neuropharmacology, 14(5), 504-513 (2016-06-17)
Metabotropic glutamate receptor 7 (mGluR7) is localized presynaptically at the active zone of neurotransmitter release. Unlike mGluR4 and mGluR8, which share mGluR7's presynaptic location, mGluR7 shows low affinity for glutamate and is activated only by high glutamate concentrations. Its wide