Merck
482382
Sigma-Aldrich
Poly(methylhydrosiloxane), trimethylsilyl terminated
average Mn ~390
別名:
Methyl hydrogen polysiloxane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiO[SiH(CH3)O]nSi(CH3)3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~390
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
粘度
~3 cSt(lit.)
bp
>177 °C (lit.)
密度
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H][Si](C)(C)O.C[Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)O
WGK
WGK 3
引火点(°F)
399.2 °F - closed cup
引火点(℃)
204 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
482382-BULK:
482382-20ML:
482382-150ML:
482382-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
関連コンテンツ
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.
このキットで、さまざまなポリジメチルシロキサン(PDMS)表面を長期間親水性に改質することができます。