Merck
482048
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane-co-diphenylsiloxane), divinyl terminated
average Mn ~9,300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~9,300
屈折率
n20/D 1.465
粘度
~500 cSt(lit.)
bp
>400 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[Si](C)=O.C[Si](C)(O)C=C.O=[Si](c1ccccc1)c2ccccc2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
84:16 mole ratio of dimethylsiloxane:diphenylsiloxane
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
482048-150ML:
482048-BULK:
482048-25ML:
482048-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
関連コンテンツ
このキットで、さまざまなポリジメチルシロキサン(PDMS)表面を長期間親水性に改質することができます。
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.