Merck
488305
Sigma-Aldrich
Butane-1,1,1,4,4,4-d6
98 atom % D
別名:
1,1,1,4,4,4-Hexadeuterobutane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CH2CH2CD3
CAS番号:
分子量:
64.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品488305は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
蒸気密度
2.11 (vs air)
品質水準
蒸気圧
51.6 psi ( 37.7 °C)
同位体純度
98 atom % D
bp
−0.5 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])CCC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
IJDNQMDRQITEOD-WFGJKAKNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
真鍮CGA 110/180バルブ付レクチャーボトル
おすすめ製品
コントロールバルブZ146943(真鍮、ホース流出口 1/4")またはZ187224(SS、加圧フィッティング流出口 1/4")
コントロールバルブ
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)