Merck
487228
Sigma-Aldrich
1,3-Butadiene-d6
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
別名:
Perdeutero-1,3-butadiene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D2C=CDCD=CD2
CAS番号:
分子量:
60.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品487228は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
蒸気圧
3102 mmHg ( 37.7 °C)
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
自己発火温度
788 °F
含みます
hydroquinone as stabilizer
bp
−4.5 °C (lit.)
mp
−109 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]\C([2H])=C([2H])\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
InChI Key
KAKZBPTYRLMSJV-UFSLNRCZSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
真鍮CGA 110/180バルブ付レクチャーボトル
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
おすすめ製品
ステンレス鋼製コントロ-ルバルブZ146951またはZ187224
ピクトグラム
FlameGas cylinderHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1A - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
487228-BULK:
487228-1L-EU:
487228-VAR:
487228-1L:
487228-1L-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)