Merck
481785
Sigma-Aldrich
4-クロロ-3-(トリフルオロメチル)ベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(CF3)CHO
CAS番号:
分子量:
208.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
密度
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(C=O)ccc1Cl
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7-2-1-5(4-13)3-6(7)8(10,11)12/h1-4H
InChI Key
NIHMMULLFBKTOK-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde is a benzaldehyde derivative. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.[1]
アプリケーション
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde may be used in the synthesis of 3′-[(3-trifluoromethyl-4-chloro)-benzylamino]-3′-deoxy-5′-O-triphenylmethyl-β-D-thymidine.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
481785-5G:
481785-VAR:
481785-BULK:
481785-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, modeling and evaluation of 3'-(1-aryl-1H-tetrazol-5-ylamino)-substituted 3'-deoxythymidine derivatives as potent and selective human mitochondrial thymidine kinase inhibitors.
Van PS, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 9(3), 892-901 (2011)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2008)