Merck
376825
Sigma-Aldrich
2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)ベンズアルデヒド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(CF3)CHO
CAS番号:
分子量:
208.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
42-44 °C/1.5 mmHg (lit.)
密度
1.435 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-4H
InChI Key
OZZOJJJYKYKBNH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde may be used as reactant in the three-component reaction of 2-halogenated aromatic aldehydes, 1H-benzo[d]imidazol-5-amine and cyclohexane-1,3-diones to afford imidazoquinolinoacridinone derivatives. It may be used in the gas-phase chemical derivatization of poly(tetrafluoroethylene) and poly(ethylene terephthalate) using gas plasma.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
376825-BULK:
376825-VAR:
376825-5G:
376825-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Domino synthesis of fused hexacyclic imidazoquinolinoacridinones catalyzed by CuI/l-proline.
Li C, et al.
Tetrahedron, 70(46), 8919-8924 (2014)
Surface chemical derivatization of plasma-treated PET and PTFE.
Markkula TK, et al.
Surface and Interface Analysis : SIA, 34(1), 583-587 (2002)