アッセイ
99.99% trace metals basis
反応適合性
core: bismuth
reagent type: catalyst
粒径
−325 mesh
mp
300 °C (dec.) (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC12CC(=O)O[Bi](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Bi/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
InChI Key
ANERHPOLUMFRDC-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
480746-100G:
480746-500G:
480746-BULK:
480746-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック