Merck
264806
Sigma-Aldrich
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetyl chloride
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥8,670
5 G
¥32,400
¥8,670
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥8,670
5 G
¥32,400
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CH2COCl
CAS番号:
分子量:
214.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥8,670
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5385 (lit.)
bp
118 °C/0.8 mmHg (lit.)
密度
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
COc1ccc(OC)c(CC(Cl)=O)c1
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-13-8-3-4-9(14-2)7(5-8)6-10(11)12/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI Key
RAPIPBRHRYSAHQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
264806-VAR:
264806-BULK:
264806-5G:
264806-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)