アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.556 (lit.)
bp
115 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(Cl)cc1N=C=O
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-6-2-3-7(9)4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
InChI Key
XEMUTFNBAICJEO-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
478261-BULK:
478261-5G:
478261-1G:
478261-VAR:
アクティブなフィルタ