Merck
245607
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥8,170
¥8,170
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥8,170
About This Item
化学式:
Cl2C6H3NCO
CAS番号:
分子量:
188.01
Beilstein:
608325
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,170
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
118-120 °C/18 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
官能基
chloro
isocyanate
SMILES記法
Clc1ccc(cc1Cl)N=C=O
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-6-2-1-5(10-4-11)3-7(6)9/h1-3H
InChI Key
MFUVCHZWGSJKEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3,4-Dichlorophenyl isocyanate was used in the synthesis of 1,5-disubstituted-2-thiobiuret derivatives via reaction with thioureido-containing aromatic/heterocyclic sulfonamides[1].
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
253.4 °F - closed cup
引火点(℃)
123 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
245607-BULK:
245607-10G:
245607-VAR:
245607-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carbonic anhydrase inhibitors-Part 49: Synthesis of substituted ureido and thioureido derivatives of aromatic/heterocyclic sulfonamides with increased affinities for isozyme I.
Supuran CT, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 33(2), 83-93 (1998)
Neepa Choksi et al.
Cutaneous and ocular toxicology, 39(3), 180-192 (2020-06-27)
OptiSafe is an in chemico test method that identifies potential eye irritants based on macromolecular damage following test chemical exposure. The OptiSafe protocol includes a prescreen assessment that identifies test chemicals that are outside the applicability domain of the test