Merck
704059
Sigma-Aldrich
2,6-ビス((S)-4,5-ジヒドロ-4-フェネチルオキサゾール-2-イル)ピリジン
97%
別名:
(S)-BnCH2-PyBox, (S,S)-2,6-ビス(4-ベンジルメチル-2-オキサゾリン-2-イル)ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H27N3O2
CAS番号:
分子量:
425.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
光学活性
[α]22/D −75, c = 1 in chloroform
mp
154-158 °C
SMILES記法
C(Cc1ccccc1)[C@H]2COC(=N2)c3cccc(n3)C4=N[C@@H](CCc5ccccc5)CO4
InChI
1S/C27H27N3O2/c1-3-8-20(9-4-1)14-16-22-18-31-26(28-22)24-12-7-13-25(30-24)27-29-23(19-32-27)17-15-21-10-5-2-6-11-21/h1-13,22-23H,14-19H2/t22-,23-/m0/s1
InChI Key
IYRZZMJRGHERQU-GOTSBHOMSA-N
アプリケーション
第二級アリル塩化物の不斉根岸クロスカップリング用の配位子です
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
704059-250MG:
704059-BULK:
704059-VAR:
704059-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sunghee Son et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(9), 2756-2757 (2008-02-09)
Complementing previous advances in allylation chemistry, an effective nickel/Pybox catalyst for regioselective asymmetric Negishi cross-couplings of racemic secondary allylic chlorides with readily available organozinc halides has been developed. The method has been applied in two key steps of a formal