アッセイ
≥97.0% (T)
フォーム
solid
mp
193-196 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)COc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H8O4/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)13-6-9(11)12/h1-5H,6H2,(H,11,12)
InChI Key
OYNIIKHNXNPSAG-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
47743-5G-F:
47743-25G-F:
47743-BULK-F:
47743-VAR-F:
アクティブなフィルタ