Merck
382639
Sigma-Aldrich
4-(ヒドロキシメチル)安息香酸
99%
別名:
p-(Hydroxymethyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
152.15
Beilstein:
2690023
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
182-185 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
O=C(O)C1=CC=C(CO)C=C1
InChI
1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
InChI Key
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
382639-BULK:
382639-10G:
382639-500MG:
382639-1G:
382639-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tsunehisa Hirose et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(13) (2019-07-05)
The retention behavior of a wide variety of stationary phases was compared in supercritical fluid chromatography (SFC) and normal-phase high-performance liquid chromatography (NP-HPLC). We also attempted to elucidate the retention behavior in SFC by investigating the selectivity of the different