Merck
476315
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminobenzanilide
98%
別名:
4,4′-Diaminodiphenylamide, 4-Amino-N -(4-aminophenyl)benzamide, 4-Aminobenzoyl-4′-aminoanilide, N -(4-Aminophenyl)-4-aminobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4CONHC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
227.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
mp
205-207 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(NC(=O)c2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C13H13N3O/c14-10-3-1-9(2-4-10)13(17)16-12-7-5-11(15)6-8-12/h1-8H,14-15H2,(H,16,17)
InChI Key
XPAQFJJCWGSXGJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
476315-100G:
476315-VAR:
476315-BULK:
476315-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
G Della Porta et al.
Cancer letters, 14(3), 329-336 (1981-12-01)
4,4'-Diaminobenzanilide and 4,4'-diaminoazobenzene were administered in the diet to BALB/c mice at 100, 300 and 600 ppm dose levels for 60 weeks. The animals were kept under observation until 140 weeks of age when the experiment was terminated. Control and
[Evaluation of mutagenic activity of some chemical combinations].
E V Kleĭmenova et al.
Gigiena i sanitariia, (11-12)(11-12), 65-67 (1992-11-01)