Merck
47595
Sigma-Aldrich
Fmoc-Sar-OH
≥98.0%
別名:
Fmoc-N-メチルグリシン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,400
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H17NO4
CAS番号:
分子量:
311.33
Beilstein:
6660958
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98.0%
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(CC(O)=O)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C18H17NO4/c1-19(10-17(20)21)18(22)23-11-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,16H,10-11H2,1H3,(H,20,21)
InChI Key
ZHKQIADIIYMFOZ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47595-VAR-F:
47595-1G-F:
47595-BULK-F:
47595-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Fmoc-Ala-OH 95%
Sigma-Aldrich
531480
Fmoc-Ala-OH
Fmoc-1-Nal-OH ≥98.0%
Sigma-Aldrich
47433
Fmoc-1-Nal-OH
Fmoc-Gly-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52001
Fmoc-Gly-OH
Fmoc-Pro-OH ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
47636
Fmoc-Pro-OH
Tatsuhiko Kondo et al.
Plant & cell physiology, 52(1), 30-36 (2010-10-12)
CLAVATA3 (CLV3) is a plant peptide hormone in which the proline residues are post-translationally hydroxylated and glycosylated. CLV3 plays a key role in controlling the stem cell mass in the shoot meristem of Arabidopsis thaliana. In a previous report, we
Ewa Radzikowska et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(1), 269-276 (2014-11-05)
Chimeric oligonucleotides containing phosphodiester and phosphorothioate linkages have been obtained using the solid phase synthesis. The oligonucleotide parts possessing natural internucleotide phosphate bonds were assembled using commercially available nucleoside 3'-O-(2-cyanoethyl-N,N-diisopropylamino)phosphoramidites 7 whereas the phosphorothioate segment was built using nucleoside 3'-O-(2-thio-1,3,2-oxathiaphospholanes)