Merck
47594
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Ala-OH
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
別名:
Fmoc-N-メチル-L-アラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,600
¥13,600
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H19NO4
CAS番号:
分子量:
325.36
Beilstein:
4329998
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥13,600
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
光学活性
[α]20/D −18.5±1°, c = 1% in DMF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-12(18(21)22)20(2)19(23)24-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3,(H,21,22)/t12-/m0/s1
InChI Key
JOFHWKQIQLPZTC-LBPRGKRZSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47594-5G-F:
47594-250MG-F:
47594-1G-F:
47594-VAR-F:
47594-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4