Merck
47633
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH
≥97.0%
別名:
N-(9-フルオレニルメトキシカルボニル)-L-ロイシン, Fmoc-L-ロイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H23NO4
CAS番号:
分子量:
353.41
Beilstein:
2178254
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥97.0%
光学活性
[α]20/D −25±2°, c = 1% in DMF
反応適合性
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
152-156 °C (lit.)
152-156 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
amine
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChI Key
CBPJQFCAFFNICX-IBGZPJMESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Fmoc-Leu-OHは、次の物質の合成に反応物として使用できます。
  • 官能基化α-アミノ酸塩酸塩との反応によるさまざまなオリゴペプチドの合成。
  • 海洋真菌で見られる天然環状デプシペプチドであるサンサルバミドAの合成。
  • Streptomyces sp. Tü 6071が産生する天然デカペプチド抗生物質であるストレプトシジンA−Dの合成。
  • 化粧品に使用できるクマロイルジペプチドアミドの合成。
生物化学的/生理学的作用
インスリン感作を誘導し、脂肪生成を誘導しないPPARγリガンドです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47633-250G-F:
47633-PM:
47633-1KG-F:
47633-1G-F:
47633-BULK-F:
47633-5G-F:
47633-VAR-F:
47633-100G-F:
47633-50G-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Markus Beck Erlach et al.
Journal of biomolecular NMR, 69(2), 53-67 (2017-09-16)
For evaluating the pressure responses of folded as well as intrinsically unfolded proteins detectable by NMR spectroscopy the availability of data from well-defined model systems is indispensable. In this work we report the pressure dependence of
Facile solid-phase synthesis of cyclic decapeptide antibiotic streptocidins A-D
Qin C, et al.
Tetrahedron Letters, 45(1), 217-220 (2004)
Synthesis and Evaluation of Coumaroyl Dipeptide Amide as Potential Whitening Agents
Lee H-S, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 34(10), 3017-3021 (2013)
Franziska Thomas et al.
Biochemistry, 56(50), 6544-6554 (2017-11-23)
Coiled coils (CCs) are among the best-understood protein folds. Nonetheless, there are gaps in our knowledge of CCs. Notably, CCs are likely to be structurally more dynamic than often considered. Here, we explore this in an abundant class of CCs
Zhimou Yang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (35)(35), 4414-4416 (2005-09-02)
Two types of therapeutic agents, which have discrete yet complementary functions, self-assemble into nanofibers in water to formulate a new supramolecular hydrogel as a self-delivery biomaterial to reduce the toxicity of uranyl oxide at the wound sites.