Merck
130052
Sigma-Aldrich
N-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,610
25 G
¥25,000
¥9,610
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,610
25 G
¥25,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO
CAS番号:
分子量:
109.13
Beilstein:
107811
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,610
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
bp
87-90 °C/22 mmHg (lit.)
密度
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1cccn1C
InChI
1S/C6H7NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h2-5H,1H3
InChI Key
OUKQTRFCDKSEPL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
N-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde was used to prepare 3-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)propanoic acid[1].
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
130052-BULK:
130052-25G:
130052-5G:
130052-500G:
130052-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yu Luo et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(14), 5048-5055 (2010-07-20)
A series of novel benzimidazole derivatives were synthesized and evaluated for their anti-hepatitis B virus (HBV) activity and cytotoxicity in the HepG2.2.15 cell line. The preliminary SAR was discussed. Compound 12a, with IC50<0.41 microM and SI>81.2, was the most promising