Merck
471429
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-アミノ-γ-ブチロラクトン 臭化水素酸塩
99%
別名:
L-ホモセリンラクトン 臭化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥27,800
¥27,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥27,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7NO2 · HBr
CAS番号:
分子量:
182.02
Beilstein:
3912375
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥27,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −21°, c = 1 in H2O
mp
225 °C (dec.) (lit.)
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[H].N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.BrH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
InChI Key
MKLNTBLOABOJFZ-DFWYDOINSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Rasファルネシルプロテイントランスフェラ-ゼの擬ペプチド阻害剤の合成[1]のほか、セレノメチオニン[2]の合成にも用いられています。
(S)-(-)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide may be used as a building block to prepare:
  • β-ketoamide N-acylated-L-homoserine lactones (AHLs) as quorum sensing molecules[3]
  • p-coumaroyl-HSL (homoserine lactone)[4]
  • calpain and lipid peroxidation inhibitors[5]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
471429-1G:
471429-BULK:
471429-VAR:
471429-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Koch, T. Buchardt, O.
Synthesis, 1065-1065 (1993)
Novel dual inhibitors of calpain and lipid peroxidation.
Auvin S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 14(14), 3825-3828 (2004)
S L Graham et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(6), 725-732 (1994-03-18)
Inhibitors of Ras farnesyl-protein transferase are described. These are reduced pseudopeptides related to the C-terminal tetrapeptide of the Ras protein that signals farnesylation. Deletion of the carbonyl groups between the first two residues of the tetrapeptides either preserves or improves
A new class of homoserine lactone quorum-sensing signals.
Schaefer AL, et al.
Nature, 454(7204), 595-599 (2008)
Robust routes for the synthesis of N-acylated-L-homoserine lactone (AHL) quorum sensing molecules with high levels of enantiomeric purity.
Hodgkinson JT, et al.
Tetrahedron Letters, 52(26), 3291-3294 (2011)