スキップする
09945
N-ブチリル-DL-ホモセリンラクトン
≥96.0% (HPLC)
別名:
N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)-Butanamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C8H13NO3
CAS番号:
分子量:
171.19
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
6375
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder or crystals
color
white to faint beige
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-3-7(10)9-6-4-5-12-8(6)11/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
VFFNZZXXTGXBOG-UHFFFAOYSA-N
Application
適用試験:Chromobacterium violaceum変異株におけるヴィオラセイン発現の誘導では、通常、ホモセリンラクトンを生成することができません。[1]
Biochem/physiol Actions
N-ブチリル-L-ホモセリンラクトンは、N-アシル-ホモセリンラクトン族に属しています。Echerichia属およびSalmonella属などのグラム陰性細菌におけるN-アシルホモセリンラクトン(ALL)遺伝子発現の制御は、菌体密度感知機構、細菌間コミュニケーションに関与しています。いくつかのAHLは、好中球などのヒト免疫細胞に対する強力な化学誘引物質です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
514815372707028
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
powder or crystals
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
color
white to faint beige
color
-
color
-
color
white to off-white
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
09945-VAR: + 09945-25G: + 09945-25MG: + 09945-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)