Merck
470139
Sigma-Aldrich
4-(ジフルオロメトキシ)アニリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2CHOC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
159.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
密度
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(OC(F)F)cc1
InChI
1S/C7H7F2NO/c8-7(9)11-6-3-1-5(10)2-4-6/h1-4,7H,10H2
InChI Key
NDEZTSHWEPQVBX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
470139-VAR:
470139-BULK:
470139-1G:
470139-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)