Merck
566446
Sigma-Aldrich
3-(ジフルオロメトキシ)アニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,800
¥19,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,800
About This Item
化学式:
CHF2OC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
159.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.5100 (lit.)
bp
201-202 °C (lit.)
密度
1.276 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Nc1cccc(OC(F)F)c1
InChI
1S/C7H7F2NO/c8-7(9)11-6-3-1-2-5(10)4-6/h1-4,7H,10H2
InChI Key
RSOFZRXRIPVBBM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
566446-5G:
566446-VAR:
566446-1G:
566446-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)