Merck
470120
Sigma-Aldrich
2-(ジフルオロメトキシ)アニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2CHOC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
159.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
密度
1.272 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Nc1ccccc1OC(F)F
InChI
1S/C7H7F2NO/c8-7(9)11-6-4-2-1-3-5(6)10/h1-4,7H,10H2
InChI Key
CGNAIUUCOVWLLL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
470120-BULK:
470120-1G:
470120-VAR:
470120-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)