Merck
154253
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2-メチルアニリン
97%
別名:
2-アミノ-5-ブロモトルエン, 4-ブロモ-o-トルイジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥8,190
¥8,190
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥8,190
About This Item
化学式:
BrC6H3(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
186.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,190
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
bp
240 °C (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1cc(Br)ccc1N
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
PCHYYOCUCGCSBU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-Bromo-2-methylaniline was used in the preparation of 4-Bromo-2-methylphenol[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
154253-BULK:
154253-100G:
154253-5G:
154253-VAR:
154253-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
QSAR for the cytotoxicity of 2-alkyl or 2, 6-dialkyl, 4-X-phenols: the nature of the radical reaction.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 6, 1112-1117 (2002)
Anton Georgiev et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 175, 76-91 (2016-12-27)
In this paper three different "push-pull" 4-aminoazobenzene dyes have been synthesized in order to characterize their photochromic behavior in different solvents. The molecular geometry was optimized by DFT/B3LYP functional combined with the standard 6-31+G(d,p) basis set for trans (E) and