Merck
469459
Sigma-Aldrich
Boc-D-valinol
98%
別名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-valinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS番号:
分子量:
203.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]23/D +23°, c = 1 in chloroform
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
218 °C
密度
0.995 g/mL at 25 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H21NO3/c1-7(2)8(6-12)11-9(13)14-10(3,4)5/h7-8,12H,6H2,1-5H3,(H,11,13)/t8-/m0/s1
InChI Key
OOQRRYDVICNJGC-QMMMGPOBSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
469459-VAR:
469459-1G:
469459-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)