Merck
465739
Sigma-Aldrich
1-(Phenylsulfonyl)-1H-benzotriazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9N3O2S
CAS番号:
分子量:
259.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
120-128 °C (lit.)
SMILES記法
O=S(=O)(c1ccccc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C12H9N3O2S/c16-18(17,10-6-2-1-3-7-10)15-12-9-5-4-8-11(12)13-14-15/h1-9H
InChI Key
ZMGFTNXUMSRNMD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
465739-250MG:
465739-BULK:
465739-VAR:
465739-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)