Merck
464627
Sigma-Aldrich
2-アミノ-5-フェニル-1,3,4-チアジアゾール 硫酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C8H7N3S)2 · H2SO4
CAS番号:
分子量:
354.45 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
200 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.Nc1nnc(s1)-c2ccccc2
InChI
1S/C8H7N3S.H2O4S/c9-8-11-10-7(12-8)6-4-2-1-3-5-6;1-5(2,3)4/h1-5H,(H2,9,11);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
ANBJJAROENDFHC-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Amino-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole sulfate salt is a thiadiazole derivative useful in medicinal chemistry.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
464627-VAR:
464627-5G:
464627-1G:
464627-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)