Merck
C95005
Sigma-Aldrich
4-ピリジンカルボニトリル
98%
別名:
4-シアノピリジン, イソニコチノニトリル, イソニコチン酸ニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥4,050
¥4,050
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥4,050
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4N2
CAS番号:
分子量:
104.11
Beilstein:
107712
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,050
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystals
mp
76-79 °C (lit.)
SMILES記法
N#Cc1ccncc1
InChI
1S/C6H4N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H
InChI Key
GPHQHTOMRSGBNZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F
引火点(℃)
88 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C95005-500G:4548173193250
C95005-BULK:
C95005-5G:4548173193267
C95005-VAR:
C95005-100G:4548173193243
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chao Hong et al.
Pharmaceutical research, 32(1), 47-60 (2014-06-19)
To develop a streamlined strategy for pharmaceutical cocrystal preparation without knowledge of the stoichiometric ratio by preparing and characterizing the cocrystals of myricetin (MYR) with four cocrystal coformers (CCF). An approach based on the phase solubility diagram (PSD) was used
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of