Merck
457752
Sigma-Aldrich
2-メチル-4H-3,1-ベンゾキサジン-4-オン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥8,230
¥8,230
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥8,230
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO2
CAS番号:
分子量:
161.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,230
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
mp
79-82 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CC1=Nc2ccccc2C(=O)O1
InChI
1S/C9H7NO2/c1-6-10-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12-6/h2-5H,1H3
InChI Key
WMQSKECCMQRJRX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
457752-50G:
457752-BULK:
457752-VAR:
457752-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Simple Synthesis of 2-Substituted-4 H-3, 1-benzoxazin-4-ones by Palladium-Catalyzed Cyclocarbonylation of o-Iodoanilines with Acid Chlorides.
Chitchamai L and Alper H.
Organic Letters, 1(10), 1619-1622 (1999)
B Siedle et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 10(9), 2855-2861 (2002-07-12)
Human neutrophil elastase (HNE) is a serine protease that has been implicated in the abnormal turnover of connective tissue proteins and has been described as an important pathogenic factor in several inflammatory diseases such as rheumatoid arthritis or cystic fibrosis.
Reactivity of 4H-3,1-benzoxazin-4-ones towards nitrogen and carbon nucleophilic reagents: applications to the synthesis of new heterocycles.
Madkour HMF.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 1, 36-54 (2004)
L Hedstrom et al.
Biochemistry, 23(8), 1753-1759 (1984-04-10)
The benzoxazinones 2-ethoxy-4H-3,1- benzoxazin -4-one (1a) and 2-(trifluoromethyl)-4H-3,1- benzoxazin -4-one (1d) inactivate chymotrypsin. The inactivation is stoichiometric and proceeds with rate constants of 7 X 10(5) M-1 min-1 and greater than 4 X 10(6) M-1 min-1, respectively. The inactivated enzyme