Merck
454877
Sigma-Aldrich
Diisopropyl (S)-(−)-malate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHO2CCH2CH(OH)CO2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
218.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D −13°, neat
屈折率
n20/D 1.43 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
密度
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)OC(=O)C[C@H](O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-6(2)14-9(12)5-8(11)10(13)15-7(3)4/h6-8,11H,5H2,1-4H3/t8-/m0/s1
InChI Key
XYVHRFVONMVDGK-QMMMGPOBSA-N
アプリケーション
Diisopropyl (S)-(−)-malate can be used as a starting material in the total synthesis of (−)-wikstromol, an α-hydroxylated lactone lignan found in Asian medicinal plants.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
454877-25ML:
454877-BULK:
454877-VAR:
454877-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantioselective Synthesis of (−)-Wikstromol Using a New Approach via Malic Acid
Sefkow M
The Journal of Organic Chemistry, 66(7), 2343-2349 (2001)