The solubility of product number 374318 has not been validated; however, it is expected to be soluble in chloroform, ethanol, methanol, and ethyl acetate. It is unlikely to be soluble in water, though there may be slight solubility at very low concentrations.
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −6.5°, neat
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
密度
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C[C@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O5/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI Key
YSEKNCXYRGKTBJ-BYPYZUCNSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F
引火点(℃)
55 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
374318-BULK:
374318-VAR:
374318-25G:
374318-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック