Merck
451738
Sigma-Aldrich
塩化チタン(II)
anhydrous, powder, 99.98% trace metals basis
別名:
Dichlorotitanium, Titanium dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiCl2
CAS番号:
分子量:
118.77
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品451738は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.98% trace metals basis
フォーム
powder
SMILES記法
Cl[Ti]Cl
InChI
1S/2ClH.Ti/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
ZWYDDDAMNQQZHD-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
451738-1G:
451738-BULK:
451738-1G-PW:
451738-5G:
451738-5G-PW:
451738-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)