Merck
451142
Sigma-Aldrich
テトラクロロアルミン酸リチウム
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
別名:
Aluminum lithium chloride (AlLiCl4 ), Lithium aluminum tetrachloride, Lithium tetrachloroaluminate (LiAlCl4 )
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiAlCl4
CAS番号:
分子量:
175.73
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
beads
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
粒径
−10 mesh
SMILES記法
[Li+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Li/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
InChI Key
AQLRWYUVWAYZFO-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
A high-energy, new battery system using only inorganic constituents has been designed where Li and LiCoO2 serve as the electrodes in a LiAlCl4-in-SO2 liquid electrolyte. Has been studied for cell performance characteristics and reaction products of LiAlCl4 and LiGaCl4 in a variety of battery systems.
Used in studies of electrochemical cell reactions.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
451142-BULK:
451142-5G-PW:
451142-5G:
451142-VAR:
451142-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hill, I.R. et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142, 3267-3267 (1995)