Merck
450944
Sigma-Aldrich
塩化鉄(II)
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
別名:
塩化第一鉄, 鉄ジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥14,100
50 G
¥67,200
¥14,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥14,100
50 G
¥67,200
About This Item
化学式:
FeCl2
CAS番号:
分子量:
126.75
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥14,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
synthesis grade
品質水準
製品種目
AnhydroBeads
アッセイ
99.9% trace metals basis
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
mp
677 °C (lit.)
密度
3.16 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
新規のcis-Fe(BPE5)2Cl2 (BPE5=1,2-ジホスホラノエタン)錯体の合成に使用されます。これは、分子内活性化や分子間活性化などの多種の反応に使用されます[1]
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
450944-10G-PW:
450944-VAR:
450944-50G:4548173941448
450944-BULK:
450944-50G-PW:
450944-10G:4548173941431
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Field, L.D. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 612-612 (1998)
Jiangfei Meng et al.
Journal of food science, 77(1), C8-14 (2011-12-21)
Wines made from 3 spine grape (Vitis davidii Foex) genotypes-Junzi 1# (JZ 1#), Junzi 2# (JZ 2#), and Liantang (LT)-and Cherokee rose (Rosa laevigata Michx., CR) were evaluated for their phenolics composition and antioxidant activities by several assays, including 2,2'-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic
Qinqin Xia et al.
The Journal of organic chemistry, 77(20), 9366-9373 (2012-10-03)
Iron-catalyzed direct C-N bond formation between azoles and amides is described. The oxidative coupling reactions of sp(3) C-H bonds adjacent to a nitrogen atom in amides and sulfonamides with the N-H bond in azoles proceeded smoothly in the presence of
Sofia Tresintsi et al.
Water research, 46(16), 5255-5267 (2012-07-25)
Various iron oxy-hydroxides were synthesized in a continuous flow kilogram-scale production reactor through the precipitation of FeSO(4) and FeCl(2) in the pH range 3-12 under intense oxidative conditions to serve as arsenic adsorbents. The selection of the optimum adsorbent and
Angéla Hajdú et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 94, 242-249 (2012-03-01)
Magnetite nanoparticles (MNPs) were prepared by alkaline hydrolysis of Fe(II) and Fe(III) chlorides. Adsorption of polyacrylic acid (PAA) on MNPs was measured at pH=6.5±0.3 and I=0.01 M (NaCl) to find the optimal PAA amount for MNP stabilization under physiological conditions.
資料
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
リチウムイオン電池はその特性から、携帯性、充電性、コストの安さから電力貯蔵用として普及している。
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。