Merck
448486
Sigma-Aldrich
(Boc-アミノ)マロン酸ジエチル
97%
別名:
(Boc-アミノ)マロン酸ジエチルエステル, 2-[N-(tert-ブトキシカルボニル)アミノ]マロン酸ジエチル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥39,300
¥39,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥39,300
About This Item
化学式:
(CH3)3COCONHCH(CO2CH2CH3)2
CAS番号:
分子量:
275.30
Beilstein:
5055305
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥39,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
密度
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CCOC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H21NO6/c1-6-17-9(14)8(10(15)18-7-2)13-11(16)19-12(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16)
InChI Key
ULRLHEXGRUWQLQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
448486-5ML:
448486-VAR:
448486-25ML:
448486-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)